Learn More
RNASEL Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RNASEL
Konzentration 0.29 mg/mL
Anwendungen Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16851985
Unterlagen ansehen
Proteintech
22577-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16841985
Unterlagen ansehen
Proteintech
22577-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
A virally induced endoribonuclease, RNase L is the terminal factor of the anti-viral action of interferon. Activation of RNase L results in inhibition of viral proliferation. Activation of RNase L has also been determined to degrade RNA, thus, initiating a cellular stress response, inducing apoptosis. Since mutations in RNase L relate to an increased incidence of prostate cancer, the activation of RNase L functions in counteracting prostate cancer, via apoptosis.
Spezifikation
Spezifikation
RNASEL
Immunocytochemistry, Western Blot, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Mouse, Rat, Human
Q05823, Q05921
24014, 359726, 6041
RNASEL Fusion Protein Ag17409
Primary
-20°C
RNASEL
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
2 5A dependent ribonuclease, 2 5A dependent RNase, PRCA1, Ribonuclease 4, Ribonuclease L, RNase L, RNASEL, RNS4
Rnasel
IgG
Antigen Affinity Chromatography