Learn More
Carl Roth™ Robust PC Cryo Box
N.V.
Spezifikation
Verschlusstyp Lid
Material Polycarbonat
Form Square
Typ Kryobox
Aufnahmevermögen 81 (1 to 2 mL)
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Preis Menge & Verfügbarkeit  
10531532
Encompass
Unterlagen ansehen
Carl Roth™
K585.1
Blau
N.V.
1 Stück
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
N/A
Dieser Artikel erfordert eine Preisaktualisierung, bevor er bestellt werden kann.
Fordern Sie hier einen Preis für diesen Artikel an.
Spezifikation
Lid
Square
81 (1 to 2 mL)
-196°C
-196°C to +121°C
133 mm
52 mm
Polycarbonat
Kryobox
121 °C
1 Each
133 x 133 x 52 mm
133 mm
Dokumentation
Product Certifications
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.