Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen, Serie RSRB 80 mit P470-Regler
Ideal geeignet für den Batch-Betrieb. Die permanente Rotation des Arbeitsröhrchens sorgt dafür, dass die Ladung ständig in Bewegung ist. Durch die spezielle Form des Quarzreaktors mit den konischen Rohrenden kann die Charge im Rotationsrohrofen aufbewahrt und über längere Zeit wärmebehandelt werden.
Marke:  Nabertherm 001483450
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15968250
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
  • Thermoelement Typ K
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Rohrofen als Tischmodell mit Quarzglasreaktor, der sich auf beiden Seiten öffnet, konische Enden
  • Zur Entleerung wird der Reaktor aus dem drehbaren Rohrofen entfernt. Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) sorgen für eine sehr einfache Entnahme durch
  • Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
  • Schaltanlage und Steuerung befinden sich getrennt vom Rohrofen in einem eigenen Wand- oder Standschrank
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
1100 °C
500 mm
100 kg
475 x 1145 x 390 mm
76 mm