Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen Serie RSRC 1100 mit B400-Regler
Besonders geeignet für Prozesse, bei denen kontinuierlich laufendes Chargenmaterial für kurze Zeit erhitzt wird. Der Ofen wird leicht geneigt und auf Zieltemperatur erhitzt positioniert. Das Material durchläuft den beheizten Bereich des Röhrchens und fällt aus dem Röhrchen auf das untere Ende.
Marke:  Nabertherm RR0851C11
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15938440
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beschreibung
Beschreibung
  • Höchsttemperatur: 1100 °C
    • Arbeitsrohr aus Quarzglas, beidseitig offen
    • Thermoelement Typ K
  • Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
  • Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
  • Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
  • Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
  • Digitale Anzeigeeinheit für den Neigungswinkel des drehbaren Rohrofens
  • Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) ermöglichen eine sehr einfache Entfernung der Rohre
  • Kompaktes System, drehbarer Rohrofen, positioniert auf einem Grundrahmen mit
    • Manuellem Spindelantrieb mit Kurbel zur Voreinstellung des Neigungswinkels
    • Integrierter Schaltanlage und Steuerung
    • Rollen
  • Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
  • NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
Spezifikation
1100 °C
1045 x 2505 x 1655 mm
80 mm
B400
500 mm
555 kg