Learn More
Nabertherm Rotationsrohrofen Serie RSRC 1300 mit B400-Regler
Besonders geeignet für Prozesse, bei denen kontinuierlich laufendes Chargenmaterial für kurze Zeit erhitzt wird. Der Ofen wird leicht geneigt und auf Zieltemperatur erhitzt positioniert. Das Material durchläuft den beheizten Bereich des Röhrchens und fällt aus dem Röhrchen auf das untere Ende.
Marke: Nabertherm RR0851C32
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Höchsttemperatur: 1300 °C
- Offenes Rohr aus Keramik C 530
- Thermoelement Typ S
- Heizelemente auf Stützrohren sorgen für freie Strahlung
- Doppelschalengehäuse aus strukturiertem Edelstahl
- Es werden nur Fasermaterialien verwendet, die nicht gemäß TRGS 905, Klasse 1 oder 2 als krebserzeugend eingestuft sind
- Einstellbarer Antrieb von ca. 2 bis 45 U/min
- Digitale Anzeigeeinheit für den Neigungswinkel des drehbaren Rohrofens
- Der riemenlose Antrieb und das aufklappbare Ofengehäuse (Öffnungstemperatur < 180 °C) ermöglichen eine sehr einfache Entfernung der Rohre
- Kompaktes System, drehbarer Rohrofen, positioniert auf einem Grundrahmen mit
- Manuellem Spindelantrieb mit Kurbel zur Voreinstellung des Neigungswinkels
- Integrierter Schaltanlage und Steuerung
- Rollen
- Definierte Anwendung innerhalb der Einschränkungen der Betriebsanleitung
- NTLog Basic für Nabertherm Steuergerät: Aufzeichnung von Prozessdaten mit USB-Stick
Spezifikation
1300 °C | |
1045 x 2505 x 1655 mm | |
80 mm |
B400 | |
500 mm | |
555 kg |