Learn More
Fisherbrand™ Durchsichtige Standard-Weithalsflaschen mit PTFE-beschichteten Verschlusskappen mit PE-Dichtungseinlage
Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
120 ml
240 ml
480 ml
960 ml
2000 ml
3785 ml
Verschlussgröße:
48-400 mm
58-400 mm
63-400 mm
70-400 mm
83-400 mm
89-400 mm
Menge:
12/Karton
24/Karton
4/Karton
6/Cs.
Description
Clear / Flint Standard Wide Mouth Bottles feature a wide opening making them the ideal general purpose bottle. Applications include pharmaceutical, chemical, environmental, and food packaging and storing.
- Mit weitem Hals für einen einfachen Transfer des Inhalts
- Lieferbar in Kapazitäten von 120 bis 3840 ml
Specifications
Specifications
Kapazität (metrisch) | 2000 ml |
Kapazität (angloamerikanisch) | 64 oz. |
Farbe | Durchsichtig |
Material | Glas |
Menge | 6/Cs. |
Verschlussfarbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | PE Foam/PTFE |
Halsausführung | 83-400 |
Closure Included | Ja |
Öffnung | Weit |
Show More |