missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
RPL18A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Spécification
Antigène | RPL18A |
---|---|
Concentration | 0.23 mg/mL |
Applications | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence |
Classification | Polyclonal |
Conjugué | Unconjugated |
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Code produit | Marque | Quantité | Prix | Quantité et disponibilité | |||||
16843404
|
Proteintech
14653-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
16833404
|
Proteintech
14653-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150µL |
Veuillez vous connecter pour pouvoir commander cet article. Besoin d'un compte web? Créer le vôtre dès maintenant! | |||||
Description
This gene encodes a protein belonging to the pantothenate kinase family. Pantothenate kinase is a key regulatory enzyme in the biosynthesis of coenzyme A (CoA) in bacteria and mammalian cells. It catalyzes the first committed step in the universal biosynthetic pathway leading to CoA and is itself subject to regulation through feedback inhibition by CoA. This family member is most abundant in muscle but is expressed in all tissues.Spécification
RPL18A | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Rat, Mouse, Human | |
P62717, P62718, Q02543 | |
290641, 6142, 76808 | |
RPL18A Fusion Protein Ag6251 | |
Primary | |
-20°C | |
RPL18A |
0.23 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
60S ribosomal protein L18a, ribosomal protein L18a, RPL18A | |
Rpl18a | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?Partager une correction de contenu
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit