Learn More
RUBIDIUM-Lösung für ICP/MS 10 mg/l HNO3 Matrix, Fisher Chemical™
Alle unsere zertifizierten Referenzsubstanzen und Reagenzien werden unter einem ISO 9001-Qualitätsmanagementsystem hergestellt, das auch nach ISO/IEC 17025 konform ist und Vorschriften des ISO-Leitfadens 34 einhält.
Marke: Fisher Chemical S 645 050
Menge | 50 ml |
---|---|
Verpackung | Flasche |
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Chemische Identifikatoren
7697-37-2 | |
63.01 | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
CHEBI:48107 | |
O[N+]([O-])=O |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
944 | |
Salpetersäure |
Spezifikation
Rubidium | |
7697-37-2 | |
10 mg/l | |
GRYLNZFGIOXLOG-UHFFFAOYSA-N | |
Salpetersäure | |
63.01 | |
50 ml |
Flasche | |
HNO3 | |
MFCD00011349 | |
O[N+]([O-])=O | |
HNO3 | |
944 | |
CHEBI:48107 |