Learn More
RUFY1 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen RUFY1
Konzentration 0.31 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16881734
Unterlagen ansehen
Proteintech
13498-1-AP-20UL
20 μL
145.00 €
20 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16871734
Unterlagen ansehen
Proteintech
13498-1-AP-150UL
150 μL
410.00 €
150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that contains a RUN domain and a FYVE-type zinc finger domain. The encoded protein binds to phosphatidylinositol-3-phosphate (PI3P) and plays a role in early endosomal trafficking, tethering and fusion through interactions with small GTPases including Rab4, Rab5 and Rab14. Alternatively spliced transcript variants encoding multiple isoforms have been observed for this gene.
Spezifikation
Spezifikation
RUFY1
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
Q8BIJ7, Q96T51
216724, 360521, 80230
RUFY1 Fusion Protein Ag4324
Primary
-20°C
RUFY1
0.31 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
FYVE finger protein EIP1, La binding protein 1, Rab4 interacting protein, RABIP4, RUFY1, ZFYVE12
Rufy1
IgG
Antigen Affinity Chromatography