Learn More
Bollé Safety Rush+ Leuchtende Schutzbrille
Click to view available options
:
Klar
Beschreibung
- Durch die phosphoreszierendem Bügel kann man die Brille im Dunkeln sehen.
- Ultraflexible Bügel
- Oberer Schutz
- Platinum™-Beschichtung.
- EN 166: Die Mindestgarantie der Schutzbrille deckt alltägliche Risiken wie das Fallenlassen auf den Boden sowie Materialalterung durch Licht, Hitze oder Korrosion usw. ab.
- EN 170, Strahlenrisiken - UV-Schutz: Der Schutz filtert ultraviolette Strahlung. Diese Art von Schutz wird besonders bei Aktivitäten empfohlen, bei denen die Quelle der ultravioletten Strahlung überwiegt, wie Quecksilberdampflampen, Actinika oder Germizide. Anwendungsebenen: 2-1.2, 2C-1.2 Linsenfarbe: Klar, blau, gelb oder grün. Das Hinzufügen des Codes ‚C‘ weist auf eine gute Farberkennung durch den Halter hin.
- Mechanische Risiken A – Hohe Stoßenergie: Hoher Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 190 m/s
- Mechanische Risiken F – Geringe Stoßenergie: Niedriger Energieeinfluss, widersteht einer 6 mm-Kugel mit 0.86 g bei 45 m/s
- Mechanisches Risiko T - Partikel mit niedriger Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen: Der Buchstabe T unmittelbar nach dem Symbol für die mechanische Festigkeit erlaubt die Verwendung von Partikeln mit hoher Geschwindigkeit bei extremen Temperaturen.
- Beständigkeit gegen Oberflächenschäden durch Feinpartikel K (EN166-Option): Die Anti-Kratz-Beschichtung K bietet eine verbesserte kratzzertifizierte Beschichtung.
- Beständigkeit gegen Beschlagen N (EN166-Option): Die Antifog-Beschichtung N ist eine zertifizierte Antibeschlagbehandlung.
- Platinum™-Beschichtung: Die neue exklusive kratz- und beschlagbeständige Beschichtung garantiert noch mehr Sicherheit, Zuverlässigkeit und Komfort. Waschbar (Wasser und Seife), diese auf beiden Seiten des Objektivs aufgebrachte permanente Beschichtung ist sehr kratzfest und verzögert dauerhaft das Auftreten von Beschlagen.
- Optische Klasse: Klasse 1, Dauerbelastung, dauerhaft getragen.
- CE, Europäische Norm Rahmen markiert, um die Einhaltung der CE-Norm zu kennzeichnen.
Spezifikation
Spezifikation
Linsenbeschichtung | Beschlagfrei, Impact-resistant, Kratzfest, UV-behandelt |
Beschreibung | Model RUSHPGLO |
Zertifizierungen/Konformität (Europa) | EN166, EN170/2C-1.2, Mechanical risk A/F/T, Scratch-resistant K, Anti-fog N, Optical class 1, CE |
Linsenfärbung | Clear |
Produkttyp | Schutzbrillen |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Innen/außen, Schutz, Dauerverschleiß |
Rahmenfarbe | Phosphorescent |
Anzahl pro Karton | 240/Cs. |
Anzahl pro Packung | 1/bag, 10/Pk. |
Gewicht (metrisch) | 28 g |