Learn More
Ruthenium(III)-chlorid-Hydrat, Premion™, 99.99 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11309548
Click to view available options
Menge:
2 g
10 g
CAS: 14898-67-0 | Cl3Ru | 207.42 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14898-67-0
Summenformel Cl3Ru
Molekulargewicht (g/mol) 207.42
MDL-Nummer MFCD00149844
InChI-Schlüssel YBCAZPLXEGKKFM-UHFFFAOYSA-K
IUPAC-Name ruthenium(3+) trichloride
SMILES [Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium (III) chloride hydrate
Schmelzpunkt 100°C (decomposition)
Farbe Schwarz
Physikalische Form Kristallin
Menge 10 g
Hinweise zum Prozentgehalt (Metallbasis)
UN-Nummer UN3260
Merck Index 14,8302
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
Formelmasse 207.43 (Anhydrous)
Reinheit (%) 99.99%
Güte Premion™
Empfindlichkeit Hygroskopisch