Learn More
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidin, 95 %, Thermo Scientific™
86.83 € - 290.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 64030-44-0 |
---|---|
Summenformel | C11H16N2 |
Molekulargewicht (g/mol) | 176.26 |
InChI-Schlüssel | MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N |
Synonym | s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline |
PubChem CID | 6950385 |
IUPAC-Name | N-[[(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin |
SMILES | C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11956761
|
Thermo Scientific Acros
445800010 |
1 g |
86.83 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11966761
|
Thermo Scientific Acros
445800050 |
5 g | N/A | ||||||
Beschreibung
Chemische Identifikatoren
64030-44-0 | |
176.26 | |
s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline | |
N-[[(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin |
C11H16N2 | |
MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N | |
6950385 | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 |
Spezifikation
(S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine | |
19°C | |
95% | |
+ 1.63 | |
MCHWKJRTMPIHRA-NSHDSACASA-N | |
N-[[(2S)-Pyrrolidin-2-yl]methyl]anilin | |
6950385 | |
95% |
64030-44-0 | |
126°C (0.1 kPa) | |
C11H16N2 | |
s-+-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-n-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-+-n-2-pyrrolidinomethyl aniline, s-phenyl-pyrrolidin-2-ylmethyl-amine, n-2s-pyrrolidin-2-ylmethyl aniline, pubchem8116, 2s-2-anilinomethyl pyrrolidine, s-2-phenylaminomethyl-pyrrolidine, n-2s-pyrrolidin-2-yl methyl aniline | |
C1CC(NC1)CNC2=CC=CC=C2 | |
176.26 | |
176.26 |
Sicherheit und Handhabung
GHS-Signalwort:Gefahr
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
- (S)-(+)-2-(Anilinomethyl)pyrrolidine
Signalwort
- Gefahr
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 1B
Gefahrenhinweis
- H318-Verursacht schwere Augenschäden.
- H314-Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P301+P330+P331-BEI VERSCHLUCKEN: Mund ausspülen. KEIN Erbrechen herbeiführen.
- P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.