Learn More
Asecos™ S-CLASSIC-90 One-Door Yellow Safety Storage Cabinets with Door Open Arrest System
Sicherheitsschränke für die unbegrenzte Lagerung entzündlicher Gefahrstoffe in Arbeitsbereichen gemäß EN 14470-1 und TRGS 510.
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität EN 14470-1, TRGS 510
Farbe Yellow
Material Steel
Produkttyp Sicherheitsschrank
Ausführung der Tür Triple-hinged
Mehr Spezifikationen ansehen
Beschreibung
Beschreibung
  • Asecos erster Sicherheitsschrank gemäß EN
  • Jahrzehntelange Entwicklung und Optimierung sorgen dafür, dass der S-CLASSIC-90 technisch ausgereift ist
  • In verschiedenen Breiten und Höhen erhältlich
  • Vielseitige Einsatzgebiete durch unterschiedliche Innenausstattungen
  • Praktische Handhabung: minimaler Bedienungsaufwand für die Tür
  • Optionales System zur Türöffnungsarretierung für bequemes und sicheres Entfernen oder Lagern von Behältern mit beiden Händen
  • Die mit Zylinderschloss verriegelbaren Türen können vom Kunden in ein bestehendes Verriegelungssystem integriert werden
  • Integrierte Einstellhilfen im Schrankboden sorgen für einen schnellen und effektiven Ausgleich von Bodenunebenheiten bis 10 mm
  • Erhältlich mit verschiedenen Kombinationen aus Schubladen, höhenverstellbaren Einlegeböden und Auffangwannen am Boden für Leckagen
  • Feuerbeständig bis 90 Minuten
  • Robuste Bauweise und Langlebigkeit: Tür mit drei Scharnieren, Gehäuse aus pulverbeschichtetem Stahlblech, außerhalb des Schrankes montierte Sicherheitselemente für erhöhten Korrosionsschutz
  • Integrierte Luftleitungen, anschlussbereit (DN 75) an ein technisches Abluftsystem
  • In Übereinstimmung mit 14470-1 und TRGS 510
Spezifikation
Spezifikation
EN 14470-1, TRGS 510
Steel
Triple-hinged
1
Yellow
Sicherheitsschrank
Lagerung von brennbaren Gefahrstoffen
Powder-coated