Learn More
(S)-(+)-Phenyl-1,2-ethandiol, 97 %
Catalog No. 11332287
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
CAS: 25779-13-9 | C8H10O2 | 138.166 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 25779-13-9
Summenformel C8H10O2
Molekulargewicht (g/mol) 138.166
MDL-Nummer MFCD00066256
InChI-Schlüssel PWMWNFMRSKOCEY-MRVPVSSYSA-N
Synonym s-+-1-phenyl-1,2-ethanediol, s-1-phenylethane-1,2-diol, 1s-1-phenylethane-1,2-diol, s-+-1-phenylethane-1,2-diol, s-1-phenyl-1,2-ethanediol, unii-8ib2t1ft6b, 8ib2t1ft6b, 1,2-ethanediol, 1-phenyl-, 1s, styrene glycol, +, r---phenylethylene glycol
PubChem CID 643312
IUPAC-Name (1 S)-1 -Phenylethan-1,2-Diol
SMILES C1=CC=C(C=C1)C(CO)O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(+)-Phenyl-1,2-ethanediol
Schmelzpunkt 64°C to 66°C
Siedepunkt 272°C to 274°C
Menge 1 g
Beilstein 3196197
Optische Drehung +39° (c=3 in Ethanol)
Formelmasse 138.17
Reinheit (%) 97%