Learn More
S6K2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | S6K2 |
---|---|
Konzentration | 0.19 mg/mL |
Anwendungen | Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16874364
|
Proteintech
15268-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16864364
|
Proteintech
15268-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the RSK (ribosomal S6 kinase) family of serine/threonine kinases. This kinase contains a kinase catalytic domain and phosphorylates the S6 ribosomal protein and eukaryotic translation initiation factor 4B (eIF4B). Phosphorylation of S6 leads to an increase in protein synthesis and cell proliferation.Spezifikation
S6K2 | |
Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot, Immunocytochemistry | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Rat, Human | |
Q9UBS0, Q9Z1M4 | |
361696, 58988, 6199 | |
S6K2 Fusion Protein Ag7371 | |
Primary | |
-20°C | |
RPS6KB2 |
0.19 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
KLS, P70 beta, P70 beta 1, P70 beta 2, p70 ribosomal S6 kinase beta, P70 S6 kinase beta, p70 S6K 2, p70 S6K beta, p70 S6KB, p70(S6K) beta, P70S6K2, p70S6Kb, RPS6KB2, S6 kinase related kinase, S6K beta, S6K beta 2, S6K beta2, S6K2, SRK, STK14B | |
Rps6kb2 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |