Learn More
Salicylaldehyd-Hydrazon, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11479927
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
CAS: 3291-00-7 | C7H8N2O | 136.15 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 3291-00-7
Summenformel C7H8N2O
Molekulargewicht (g/mol) 136.15
MDL-Nummer MFCD00007626
InChI-Schlüssel RHPIFAMEPPCHGX-AATRIKPKSA-N
Synonym salicylaldehyde hydrazone, benzaldehyde, 2-hydroxy-, hydrazone, 2-methanehydrazonoylphenol, salicylic aldehyde hydrazone, 1-salicylidenehydrazine, 6-hydrazinylmethylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, acmc-1ap22, myunwhtzyxucik-uhfffaoysa-n, benzaldehyde,2-hydroxy-, hydrazone
PubChem CID 6746399
SMILES NN\C=C1/C=CC=CC1=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylaldehyde hydrazone
Schmelzpunkt 95°C to 98°C
Menge 25 g
IUPAC-Name 6-(Hydrazinylmethyliden)cyclohexa-2,4-dien-1-on
Formelmasse 136.15
Reinheit (%) 98%