Learn More
Salicylamidoxime, 97 %, Thermo Scientific™
Catalog No. 15401058
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Packungsgröße:
1 Gramm
250 Milligramm
5 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 6005-58-9
Summenformel C7H8N2O2
Molekulargewicht (g/mol) 152.153
MDL-Nummer MFCD08061199
InChI-Schlüssel DWGZGKKDBMJXGG-ALCCZGGFSA-N
Synonym salicylamidoxime, 2-hydroxy-benzamide oxime, 2,n-dihydroxy-benzamidine, 2-hydroxybenzamidoxime, z-n',2-dihydroxybenzimidamide, n',2-dihydroxybenzene-1-carboximidamide, 6z-6-amino hydroxyamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one, 6z-6-amino-hydroxyamino methylidene-1-cyclohexa-2,4-dienone, 6z-6-azanyl-oxidanylamino methylidene cyclohexa-2,4-dien-1-one
PubChem CID 20398791
IUPAC-Name (6Z)-6-[Amino-(hydroxyamino)methyliden]cyclohexa-2,4-dien-1-on
SMILES C1=CC(=C(N)NO)C(=O)C=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Salicylamidoxime
Schmelzpunkt 80°C to 84°C
Menge 1 g
Formelmasse 152.15
Reinheit (%) 97%