Learn More
Hach™ Probenzellen mit Verschlusskappen
Satz von zwei quadratischen Polystyrol-Zellen mit Kappen für die spektroskopische Messung von Flüssigkeiten (25 ml) Hach™ Probenzellen mit Verschlusskappen haben einen optischen Pfad von 1 Zoll zur Verwendung in Fällen mit geringer Absorption.
Marke:  Hach™ 2410222
Artikelnummer. 10417952
  • 22.35 € / 1 Set
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-07-2025
Beschreibung
Wenn die Konzentration einer Probe zu niedrig ist, um mit einer Standardzelle (optische Weglänge von 10 mm) gemessen zu werden, wird eine Zelle mit einer längeren optischen Weglänge verwendet, um die Messung bei optimaler Absorptionsempfindlichkeit zu ermöglichen.
Spezifikation
Spezifikation
Probenzelle
25 mL
Kappen
1 in.
Quadratisch
Klar mit schwarzer Kappe
Polystyrol
2 Stück/Packung
Spektrale Messung von Flüssigkeiten