Learn More
Sand, weißer Quarz, Honeywell Fluka™
Catalog No. p-7071953 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
50 lb.
Packungsgröße:
1 Kilogramm
5 Kilogramm
50 Pfund
500 Gramm
50 bis 70 Mesh Partikelgröße
  • Seit über 65 Jahren führend in der Branche
  • Honeywell liefert jetzt weltweit hochqualitative anorganische Reagenzien von Fluka™ – mit gleichbleibender, reiner und präziser Genauigkeit
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 14808-60-7
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232,MFCD00217788,MFCD00163736,MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym Silika, Siliciumdioxid, Quarz, Cristobalit, Kieselgur, Tridymit, Kieselsäureanhydrid, Kieselerde, Silika, amorph, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sand, weißer Quarz
Farbe Weiß
Menge 500 g
Strukturformel SiO2
UN-Nummer NONH für alle Transportarten
IUPAC-Name Dioxosilan
Formelmasse 60.08 mol