Learn More
Sampling Systems™ Dichtungsmanschetten-Set
Sampling Systems™ Dichtungs-Hülsenset wurde entwickelt, um das Entleeren eines Kammer-Probenehmers zu ermöglichen.
15.20 CHF - 26.20 CHF
Spezifikation
Material | Polyethylen |
---|---|
Enthält | Set mit 3 Hüllen für Probenehmer |
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Durchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15859391
|
Sampling Systems™
8005A-01 |
25 mm |
15.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15869391
|
Sampling Systems™
8005A-02 |
40 mm |
26.20 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 26-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- Ermöglicht das Entleeren einer Tasche nach der Anderen
- Einfach an der Abdeckung befestigen
- Leicht zu entfernen
Spezifikation
Polyethylen | |
Set mit 3 Hüllen für Probenehmer |