Learn More
3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske HF-801
Catalog No. 16436370
Click to view available options
Größe:
Klein
Enthält:
Without Speaking Diaphragm
Packungsgröße:
1 Stück
Die 3M™ Secure Click™ wiederverwendbare Halb-Atemschutzmaske HF-801 ist mit intelligenten und intuitiven Funktionen ausgestattet, die sie einfach und zuverlässig machen.
  • Mehr Atmungsaktivität und Komfort durch das weltweit erste Quadflow-Kassettensystem
  • Die Überprüfung der Druckknöpfe trägt zur Sicherheit bei, dass das Atemschutzgerät ordnungsgemäß mit dem Gesicht abgedichtet ist
  • Die Sprechmembran ist so konzipiert, dass sie während der Arbeit eine einfachere Kommunikation ermöglicht
  • Die neue Secure Click™ Verbindung gewährleistet, dass Filter und Kassetten ordnungsgemäß eingesetzt werden
  • Die flache Halbmaske bietet ein breites Sichtfeld und Kompatibilität mit bestimmten Schweiß- und Schleifschilden
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität CE-Kennzeichnung, AS/NZS 1716:2012
Anschlusstyp Sicheres Click™
Farbe Grau
Material Silikon, Nylon
Produkttyp Atemschutz-Halbmaske
Größe Klein
Maskentyp Wiederverwendbare Atemschutz-Halbmaske
Enthält Without Speaking Diaphragm
Modell HF-801
Menge 10/Karton