Learn More
Selensulfid, 94 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 11370208
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 7488-56-4 | S2Se | 143.09 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7488-56-4
Summenformel S2Se
Molekulargewicht (g/mol) 143.09
MDL-Nummer MFCD00011227
InChI-Schlüssel JNMWHTHYDQTDQZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenium disulfide, selenium disulphide, selsun blue, selenium iv disulfide, selenium sulfide ses2, sebusan, selenex, selenix, selukos, lenium
PubChem CID 24087
IUPAC-Name thione
SMILES S=[Se]=S
Spezifikation
Siedepunkt (decomposition)
Chemischer Name oder Material Selenium sulfide
Schmelzpunkt <100°C
Farbe Rot bis braun
Physikalische Form Pulver
Menge 500 g
Prozentgehaltsbereich 94%
Löslichkeitsinformationen Insoluble in water,in dilute HCl
Formelmasse 143.09