Learn More
Selenourea, 98+ %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10599813 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
Regulatorischer Hinweis: Für den Erwerb von Giften gemäß §35 Chemikaliengesetz 1996 (ChemG 1996) durch Betriebe und sonstige berufsmäßige Verwenderinnen/Verwender wird eine Giftbezugsbescheinigung benötigt.
CAS: 630-10-4 | CH4N2Se | 123.02 g/mol
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 630-10-4
Summenformel CH4N2Se
Molekulargewicht (g/mol) 123.02
MDL-Nummer MFCD00008065
InChI-Schlüssel ZUCFIOXGLBMWHV-UHFFFAOYSA-N
Synonym selenourea, 2-selenourea, carbamimidoselenoic acid, selenouronium, urea, seleno, rcra waste number p103, rcra waste no. p103, iykvlicpfcezof-uhfffaoysa-n, ch4n2se, isoselenourea
PubChem CID 6327594
IUPAC-Name $l^{1}-Selanylmethanimidamid
SMILES C(=N)(N)[Se]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Selenourea
Schmelzpunkt 214.0°C to 215.0°C
Farbe Grau bis Pink
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98% min
Verpackung Glasflasche
Strukturformel H2NC(=Se)NH2
Menge 5 g
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: very soluble.
Formelmasse 123.02
Reinheit (%) 98+%
Physikalische Form Kristallines Pulver oder Nadeln