Learn More
Brady™ Selbstlaminierende Link Etiketten aus Vinyl
Die selbstlaminierenden Link Vinyletiketten (B-427) sind eine hervorragende Lösung zur Kennzeichnung von Kabeln und Leitungen. Dieses Material zeichnet sich durch gute Transparenz, Anpassungsfähigkeit sowie selbstlöschende Eigenschaften aus.
55.20 € - 67.50 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Beschreibung TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Klebstofftyp Acryl, Permanent
Ausführung Matt
Format Selbstlaminierend
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 5
Produktcode Marke Farbe Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Farbe Breite (metrisch) Höhe (metrisch) Preis Menge & Verfügbarkeit  
12992374
Unterlagen ansehen
Brady™
018428
Weiß, Durchsichtig 25,4 mm 38.1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11592905
Unterlagen ansehen
Brady™
062265
Weiß 38,1 mm 25.4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
13457146
Unterlagen ansehen
Brady™
018415
Weiß, Durchsichtig 12,70 mm 38.1 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
12932374
Unterlagen ansehen
Brady™
018365
Weiß, Durchsichtig 12,70 mm 25.4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11569053
Unterlagen ansehen
Brady™
018650
Rot, Durchsichtig 25,4 mm 25.4 mm Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Selbstlaminierend mit weißer bedruckbarer Zone und durchsichtigem Überlaminierbereich zum Schutz des Textes
  • Der dauerhafte Acrylklebstoff verfügt über hervorragende Wasser- und Ölbeständigkeit
  • RoHS-konform mit 2005/618//EG zur Änderung der Konzentrationshöchstwerte der RoHS-Richtlinie 2002/95//EG, UL-anerkannt
  • Betriebstemperatur von -40 bis 158 °F (-40 bis 70 °C)
Spezifikation
Spezifikation
RoHS-konform nach 2005/618/EG MCV-Novelle zur RoHS-Richtlinie 2002/95/EG, von UL anerkannt
Acryl, Permanent
Selbstlaminierend
Thermotransfer
1
0.025 mm
TLS 2200/TLS PC Link-Beschriftungen
Matt
Vinyl
BMP™ 71, TLS2200, TLSPC Link tragbare Thermotransferdrucker
-40 bis +70 °C