Learn More
Semperit™ Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe
Einweg-Schutzhandschuhe aus blauem Nitril, latexfrei und sehr robust. Semperit™ Semperguard™ Xpert-Schutzhandschuhe aus Nitril sind puderfrei und bieten hervorragenden Schutz gegen hautreizende Stoffe.
27.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III |
---|---|
Klassifikation | Kategorie III |
Beschreibung | Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe |
Farbe | Blau |
Einwegprodukt | Zur einmaligen Verwendung |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
15593526
|
Semperit™
3000001627 |
S |
27.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15513536
|
Semperit™
3000001629 |
L |
27.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15503536
|
Semperit™
3000001628 |
M |
27.00 €
100 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
15523536
|
Semperit™
3000001630 |
XL |
27.00 €
90 Stück |
Lager vorrätigLoggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
![]() |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
||||
Beschreibung
- PSA-Kategorie III (Komplexe Risiken)
- Ausgezeichnete Beständigkeit gegenüber hautreizenden Stoffen
- Geeignet für den Kontakt mit Lebensmitteln
- Pulverfrei
- Gute chemische Beständigkeit
- Ohne Silikonzugabe
Spezifikation
CE-Klasse I, EN 420, EN 374, EN 455, PSA-Kategorie III | |
Semperguard™ Nitrile Xpert pulverfreie Handschuhe | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Beidhändig | |
Nitril | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
0,26 mm | |
Gerollt |
Kategorie III | |
Blau | |
Teilweise texturiert | |
Ja | |
Puderfrei | |
Unsteril | |
Einweghandschuh für Pharma- und Laboranwendungen | |
240 mm |