Learn More
Semperit™ Semperguard™ Sempercare Shine+ Untersuchungshandschuhe aus Nitril
Eine längere Manschette bietet zusätzliche Sicherheit, indem sie Handgelenke und Unterarme abdeckt. Mit innovativer Folienöffnung für eine deutlich einfachere Handschuhentfernung.
Marke: Semperit™ 3000002091
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die optimierte Länge der Finger verbessert den Tragekomfort erheblich
- Der pulverfreie Untersuchungshandschuh aus Naturlatex zeichnet sich durch seine besonders gut gleitende Oberfläche aus.
- Die texturierten Finger bieten optimale Griffigkeit für eine sichere Handhabung von Geräten.
- Die synthetische Innenbeschichtung, die durch die spezielle Sempermed-Technologie erreicht wird, macht das Anziehen einfach und schnell.
Spezifikation
ASTM, EN 455, EN 420, EN 374-1, EN 374-3 | |
Weiß | |
Nitril | |
Nitril-Untersuchungshandschuh | |
Unsteril | |
Krankenhausbereich | |
Ja | |
200/Packung | |
265 mm |
CE-Klasse I, CE-Kategorie III | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Puderfrei | |
L | |
0,15 mm | |
Verlängert | |
Spenderbox | |
Chemikalien |