Learn More
Ansell™ Sensilite™ Polyurethan-Handschuhe der Serie 48-130 für leichte Beanspruchung
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Die Ansell Edmont™ Sensilite™ Polyurethan-Handschuhe der Serie 48-130 für leichte Beanspruchung sind nahtlos konsturiert und in vielen Größen erhältlich.
Marke: Ansell™ 48130110
29.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Beschreibung
- Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
- Leichte Spezialhandschuhe
- Erfüllen die meisten Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung und sind bequeme Handschuhe zu einem angemessenen Preis
- Die 15-Gauge-Einlage aus Nylon bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit, während die zusätzliche Kohlefaser eine wirtschaftliche Lösung zum Produktschutz bietet
- Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion gewährleistet
- Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
- EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 4.02 x 1010 EN 1149-2: Volumenwiderstand (Ω): 2.19 x 107 EN 1149-3: Ladungszerfall T50 <0.01 Sekunden
- Warnung: Handschuhe, die einen elektrostatischen Entladungsschutz bieten, isolieren die Hände nicht gegen elektrische Hochspannung
- Nicht für die Handhabung von spannungsführenden Kabeln oder zum Schutz vor elektrischem Strom verwenden
Anwendungen:
- Endmontage von Instrumententafel, Kabel und Leitungen;
- Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003 | |
Weiß, Grau | |
Polyurethan | |
11 | |
Strick | |
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton |
Gauge:15 | |
Beschichtete Handfläche | |
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten | |
Bauweise: Gestrickt | |
Nylon-Kohlenstofffaser | |
205 bis 255 mm |