Learn More
Ansell™ Sensilite™ Polyurethan-Handschuhe der Serie 48-130 für leichte Beanspruchung
Zum Schutz vor elektrostatischer Entladung. Die Ansell Edmont™ Sensilite™ Polyurethan-Handschuhe der Serie 48-130 für leichte Beanspruchung sind nahtlos konsturiert und in vielen Größen erhältlich.
Marke:  Ansell™ 48130080
29.89 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15610914
  • 43.05 € / 12 Paare
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 08-08-2025
Beschreibung
  • Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
  • Leichte Spezialhandschuhe
  • Erfüllen die meisten Anforderungen an den Schutz vor elektrostatischer Entladung und sind bequeme Handschuhe zu einem angemessenen Preis
  • Die 15-Gauge-Einlage aus Nylon bietet Flexibilität und Fingerfertigkeit, während die zusätzliche Kohlefaser eine wirtschaftliche Lösung zum Produktschutz bietet
  • Komfort und gute Passform werden durch die nahtlose Konstruktion gewährleistet
  • Die Handflächenbeschichtung aus Polyurethan gewährleistet eine gute mechanische Beständigkeit und Haltbarkeit
  • EN 1149-1: Oberflächenwiderstand (Ω): 4.02 x 1010 EN 1149-2: Volumenwiderstand (Ω): 2.19 x 107 EN 1149-3: Ladungszerfall T50 <0.01 Sekunden
  • Warnung: Handschuhe, die einen elektrostatischen Entladungsschutz bieten, isolieren die Hände nicht gegen elektrische Hochspannung
  • Nicht für die Handhabung von spannungsführenden Kabeln oder zum Schutz vor elektrischem Strom verwenden
Anwendungen:
  • Endmontage von Instrumententafel, Kabel und Leitungen;
  • Endmontage von elektronischen Bauteilen und Hauptplatinen
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
EN 420:2003 + A 1:2009 und EN 388:2003
Weiß, Grau
Polyurethan
8
Strick
12 Paar/Beutel, 12 Beutel/Karton
Gauge:15
Beschichtete Handfläche
Schutzhandschuhe für mechanische Arbeiten
Bauweise: Gestrickt
Nylon-Kohlenstofffaser
205 bis 255 mm