Learn More
Trajan™ Diamond CTC PAL 100 μl-Spritzen für GC-Autosampler
Verbessert die Empfindlichkeit der MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytrückgewinnung.
Marke:  Trajan™ 0355521
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13167936
  • 115.00 € / 1 Stück
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
  • Sorgt dafür, dass die Verschleppung auf ein niedrigeres Niveau reduziert wird als selbst bei den besten erhältlichen Spritzen mit fester Nadel. Im Falle einer Nadelbeschädigung bieten Diamond MS-Nadeln eine kostengünstige Alternative zum Kauf einer kompletten Spritze mit fester Nadel.
  • Ultraglatte Nadeln reduzieren unspezifische Wechselwirkungen zwischen Ihrer Probe und der Nadel. 
  • Reduzieren Sie die Probeninteraktionen mit einer hydrophoben oder hydrophilen Nadelbeschichtung noch weiter
Spezifikation
Spezifikation
23 G
0.24 mm
0.63 mm
1,9 in.
1 Packungen
Ultraglatt hydrophob, Konus
0.009 Zoll
0,024 in.
Gaschromatographie
Autosampler-Spritze
100 μl
CTC PAL GC