Learn More
Trajan™ Manuelle Diamond MS Spritzen
Verbessert die Empfindlichkeit Ihrer MS-Analyse mit reduzierter unspezifischer Probeninteraktion und erhöhter Analytenerholung.
Marke: Trajan™ 007750
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Geringste Verschleppung durch die Spritze
- Weniger unspezifische Probeninteraktionen und erhöhte Analytenrückgewinnung
- Ultraglatte, herausnehmbare Nadeln mit einer Auswahl an Oberflächenbehandlungen.
Spezifikation
Abnehmbare, ultraglatte Nadel | |
Gehäuse 500R-GT-MS1 | |
500 μl |
Manuelle Diamant MS Spritze | |
Je | |
Abnehmbar |