Learn More
Buerkle™ Schale Edelstahl, niedere Form
Die robuste Edelstahlschale ist ideal für die Reinigung, Desinfektion oder Sterilisation von Instrumenten sowie für das Ablegen und Tragen unterschiedlicher Geräte oder Proben.
Marke:  Buerkle™ 4208-0022
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 17584286
  • 35.30 € / 1 Stück
Lager vorrätig
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Zum Reinigen, Desinfizieren, Sterilisieren oder Lagern von Laborbesteck
  • Widerstandsfähig und hygienisch
Spezifikation
Spezifikation
2,5 l
50 mm
Metall
11,8 in.
7,9 in.
Autoklavierbar
300 x 200 x 50 mm
300 mm
200 mm
2 in.
0,7 gal.