Learn More
Epredia™ Shandon™ Gram Stain
Differentiate between Gram-positive and Gram-negative bacteria with Epredia™ Shandon™ Gram Stain.
Marke:  Epredia™ 9990725
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 12589956
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Beinhaltet: Gram Kristallviolettlösung. 4 l
Beschreibung
Beschreibung
  • Beruht auf der beliebten Hucker-Modifikation
  • Zeigt das Vorhandensein von Mikroorganismen wie Bakterien an
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
Gram Kristallviolettlösung
Kristall-Violettgramfärbung
Gehäuse 4L
Produktvorschläge
Produktvorschläge
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
  • Shandon Crystal Violet Stain
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H226-Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen ndquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P391-Verschüttete Mengen aufnehmen.
  • P403+P233-Behälter dicht verschlossen an einem gut belüfteten Ort aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Enthält: ethanol, C.I. basicviolet 1