Learn More
Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Epredia™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen.
Marke: Epredia™ B1000731GR
Beschreibung
Gewährleisten Sie maximalen Flüssigkeitsaustausch, selbst bei Nadelbiopsien, mit den Thermo Scientific™ Shandon™ Microsette™ Biopsiekassetten in Magazinen. Diese Kassetten aus Acetalpolymer können mit Thermo Scientific™ Shandon™ MicroWriter™ Kassetten-Beschriftungsgeräten verwendet werden.
- Die Öffnungen haben einen Durchmesser von nur 0,26 mm
- Großes Fach mit den Abmessungen 25 x 30 mm
- Keine Biopsieschwämme erforderlich
- Die Schreibfläche der Kassetten befindet sich in einem 45°-Winkel
- Koffer mit 10 Röhrchen mit je 75 Kassetten
Spezifikation
Kleine runde Pore | |
Grün | |
30 mm | |
Biopsiekassette |
45° | |
25 mm | |
Acetal-Polymer |