Learn More
SHOWA™ N-DEX™ 6005PF Einweg-Nitrilhandschuhe
Medizinische Handschuhe der Klasse 1 — ideal für die Patientenversorgung
Marke: SHOWA™ 6005PFM
Beschreibung
Medizinische Handschuhe der Klasse 1 — ideal für die Patientenversorgung
- Leichtes An- und Ausziehen
- Kann einfach mit einer Hand verwendet werden
- Beidhändig
- Gerollter Aufschlag
- Weich und griffig
- Hergestellt in den USA
- Zu den spezifischen Anwendungen gehören Lebensmittelhandhabung, Landwirtschaft, Waschen und Reinigen, öffentliche Versorgungsunternehmen und Leichenkammer/Leichenhalle
Bestellinformation
Ein N-DEX Original Spender enthält 100 Handschuhe. In jedem Karton sind 20 Spender enthalten (6005PF). Bei Lieferung im Polybeutel sind in jedem Beutel 100 Handschuhe enthalten, und jeder Karton enthält 20 Polybeutel (B6005PF). Ein N-DEX Ultimate Spender (9005PF) enthält 50 Paare. In jedem Kartpn sind 6 Spender enthalten.
Zertifizierungen
510K-Zulassung für medizinische Zwecke
Spezifikation
21 CFR 170-199 | |
Industriell | |
Blau | |
Keine Textur | |
Nitril | |
M | |
0,10 mm | |
9,5 in. |
EN 455; Kat. I | |
1,5 | |
Zur einmaligen Verwendung | |
Ja | |
Puderfrei | |
4 mil | |
6005PFMD | |
24 cm |