Learn More
RETSCH Achatkugeln, 10 mm ø, 10 Stück
Marke: RETSCH 32.354.0002
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Typ: Achatkugel, φ 10mmSpezifikation
Achatkugeln | |
10 mm | |
Steuerung für horizontalen Siebschüttler AS 400 |
|
10/Packung |