Learn More
Kieselgel, C8-RP, 12 % C, ca. 1.2 mmol/g, Partikelgröße 40–63 μ, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. 10340484 Alle ansehen Thermo Scientific Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
50 g
250 g
Verpackung:
Kunststoffflasche
Packungsgröße:
250 Gramm
50 Gramm
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Für die Säulenchromatographie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
MDL-Nummer MFCD00148339
Synonym Octylsilicate
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silica gel, C8-RP, 12%C
Namenshinweis ca. 1.2 mmol/g, part. size 40-63 micron
Farbe Weiß
Physikalische Form Pulver
Material Kieselgel
Menge 250 g
Verpackung Kunststoffflasche
Partikelgröße 40 to 63 Micron
Produktidentifikator
  • Silicagel, C8-Reversed Phase, 12%C, ca. 0,7 mmol/g, particle size: 40-63 $6m