Learn More
Siliciumdioxid, Purum p.a., säuregereinigt, Honeywell Fluka™
Catalog No. 15617340 Alle ansehen Honeywell Fluka Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
1 kg
5 kg
Purum p.a., säuregereinigt
  • Products with a guarantee certificate and/or suitable for the stated analytical application.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 60676-86-0
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.083
MDL-Nummer MFCD00011232
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silicon dioxide
Menge 500 g
Strukturformel SiO2
UN-Nummer NONH for all modes of transport
Formelmasse 60.08g/mol
Dichte 2.6g/mL at 25°C