Learn More
Silikon(IV)-oxid, 99.95 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
74.60 € - 260.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
IUPAC-Name Dioxosilan
SMILES O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15452837
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047098.14
25 g
74.60 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15462837
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
047098.22
100 g
260.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Used as sodium stabilizing counterion, for preparation of silica catalytic supports. Also used in glass manufacturing, foundry sand casting, metallurgical flux sand, ceramics sand, gas recovery, paint and coatings, filtration sand, chromatographic column treatment, wood treatment, inks, desiccants and powder metal molding. Its is principle gateway in electronic industries.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
Dioxosilan
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
O=[Si]=O
Spezifikation
2230°C
1710°C
Weiß
(Metallbasis)
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Dioxosilan
24261
60.09
Geruchsneutral
Silicon (IV) oxide
7631-86-9
Pulver
O2Si
14,8493
Insoluble in water.
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
99.95%
2.2 g/mL
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H373
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
GHS P-Satz
P260-P314-P501a
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Entsorgen Sie Inhalte/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen