Learn More
Silizium(IV)-oxid, Pulver, 1.0 Mikrometer, 99.9 %, Thermo Scientific Chemicals
CAS: 7631-86-9 | O2Si | 60.08 g/mol
77.80 € - 265.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 7631-86-9
Summenformel O2Si
Molekulargewicht (g/mol) 60.08
MDL-Nummer MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
InChI-Schlüssel VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
PubChem CID 24261
ChEBI CHEBI:30563
SMILES O=[Si]=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
11383876
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16986.14
25 g
77.80 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
11393876
Sicherheitsdatenblatt (SDS) Unterlagen ansehen
Thermo Scientific Alfa Aesar
L16986.22
100 g
265.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Silicon(IV) oxide is used in a variety of applications such as manufacturing of glass, ceramics and abrasives, and water filtration. It is a common additive in dentifrice oral care applications and the production of foods, where it is used primarily as an anti-caking and free-flow agent in powdered foods, or to absorb water in hygroscopic applications.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
Silizium(IV)-oxid wird in einer Vielzahl von Anwendungen wie der Herstellung von Glas, Keramik und Schleifmitteln und der Wasserfiltration eingesetzt. Es ist ein häufig vorkommender Zusatzstoff für Anwendungen in der Zahnpflege und bei der Herstellung von Lebensmitteln, wo es vor allem als Antiback- und Fließmittel in pulverförmigen Lebensmitteln oder zur Wasseraufnahme bei hygroskopischen Anwendungen eingesetzt wird
Löslichkeit
Unlöslich in Wasser.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Nicht kompatibel mit Fluorwasserstoff.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
7631-86-9
60.08
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
24261
O=[Si]=O
O2Si
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
CHEBI:30563
Spezifikation
2230°C
1710°C
7631-86-9
Pulver
MFCD00011232 MFCD00217788 MFCD00163736 MFCD00148266 MFCD00603035 MFCD02100519 MFCD06202255 MFCD07370733
silica, silicon dioxide, quartz, cristobalite, diatomaceous earth, tridymite, silicic anhydride, aerosil, infusorial earth, silica, amorphous
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Dioxosilan
24261
60.09
Geruchsneutral
Silicon(IV) oxide
1.0 micron
6
O2Si
14,8493
Insoluble in water.
O=[Si]=O
60.08
CHEBI:30563
99.9%
2
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Satz
H373
Kann die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition schädigen.
GHS-P-Satz
P260-P314-P501a
Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
Bei Unwohlsein ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
Inhalte/Behälter gemäß den lokalen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften entsorgen.
Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 231-545-4
missing translation for 'tsca' : Ja
Recommended Storage : Umgebungstemperaturen