Learn More
Silikon-Standard, 1000 mg/l in H2O/0.24 F (Qualität: Assurance Grade), SPEX CertiPrep™
Catalog No. 10293952 Alle ansehen SPEX Certiprep Produkte
Click to view available options
Menge:
30 mL
250 ml
Verpackung:
Dreifach gelaugte LDPE-Flasche
Poly-Flasche
Packungsgröße:
250 Milliliter
30 Milliliter
Beinhaltet
NIST-konformes Analysenzertifikat, akkreditiert gemäß ISO/IEC 17025 und ISO/IEC Guide34, Sicherheitsdatenblatt
Anorganischer Standard für AA, ICP, ICP/MS, IC, XRF und weitere analytische Geräte
AnalytKonzentration
Si1000 μg/ml
Zertifizierungen
ISO/IEC 17025:2005, ISO 17034:2016, ISO 9001: 2015
Chemische Identifikatoren
CAS 16919-19-0, 7732-18-5
Summenformel F6H8N2Si
Molekulargewicht (g/mol) 178.153
InChI-Schlüssel ITHIMUMYFVCXSL-UHFFFAOYSA-P
PubChem CID 28145
IUPAC-Name Diazan;hexafluorsilicat(2-)
SMILES [NH4+].[NH4+].F[Si-2](F)(F)(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silikonstandard
Verpackung Poly-Flasche
Analysenzertifikat Analysezertifikat beinhaltet bis zu 39 Elemente im ppb-Bereich (parts per billion).
CAS Min. % 0.1, 99.9
CAS Max. % 0.1, 99.9
Verfahren AA, ICP
Typ Certified Reference Material
Menge 250 ml
Güte Assurance
Concentration or Composition (by Analyte or Components) Matrix    Konzentration    Kat.- Nein.H2O/tr. HF    1000 μg/ml    PLSI9-2Y, -2T, -2X    10,000    PLSI9-3Y, -3XH2O    1000 μg/ml    PLSI9A-2X    10,000    PLSI9A-3X
Produkt nur für den Laborgebrauch