Learn More
Silikon-Standard für die Rotationsviskosität
Doppelzertifiziert und aus Materialien höchster Qualität hergestellt. Die Paragon Scientific Silikon-Standards für die Rotationsviskosität wurden für Geräte mit minimaler Temperaturkontrolle entwickelt. Sie werden in gebrauchsfertigen 600 ml-Packungen geliefert, um ein sichereres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall und einen höheren Durchsatz zu gewährleisten.
Marke: Paragon Scientific VIS-RT100K-600
Viskosität | Dynamisch (cP): 111,121 mPa•s (20 °C), 100,201 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 113,947 mm2/s (20 °C), 103,226 mm2/s (25 °C) |
---|
Beschreibung
- Zertifiziert nach ISO 17025/ISO 17034 unter UKAS-Akkreditierung
- 600ml des Produkts werden in einem gebrauchsfertigen Test in Pack-Behälter geliefert
- 1 Jahr haltbar
- Gewährleistet die vollständige Einhaltung des internationalen Testmethodenprotokolls
- Vollständige Rückverfolgbarkeit gemäß nationaler Normen
- Manipulationssichere Sicherheitsverpackung
- Für alle Spindeln mit Ausnahme der L1-Spindel sind bei Verwendung der L1-Spindel weitere Vorkehrungen zu treffen
- Sicheres Arbeiten, weniger Durcheinander, weniger Abfall, höherer Durchsatz
Spezifikation
Test im Verpackungsbehälter | |
Dynamisch (cP): 111,121 mPa•s (20 °C), 100,201 mPa•s (25 °C) Kinematisch (cSt): 113,947 mm2/s (20 °C), 103,226 mm2/s (25 °C) |
|
Flüssig | |
Silikonflüssigkeit |
Characteristic odor | |
Silikonflüssigkeit | |
Farblos | |
600 ml |