Learn More
Ismatec™ Masterflex™ Microbore-Schlauchverlängerungen aus platinvernetztem Silikon
Dieser durchsichtige Schlauch ist für Anwendungen, die Aceton, Methylethylketon (MEK) und andere hochaggressive Chemikalien verwenden, geeignet. Der Masterflex™ Platinum-Cured Silicone Microbore Verlängerungsschlauch ist speziell für die Verwendung mit Masterflex platingehärteten farbkodierten Silikon-Stoppschläuchen konzipiert.
172.00 € - 206.00 €
Spezifikation
Autoklavierbar Autoklavierbar
Gesamtlänge (metrisch) 15 m
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zur Schlauchverlängerung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Schlauchgröße Preis Menge & Verfügbarkeit  
11957855
Unterlagen ansehen
Ismatec™
72461089
26 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
11794175
Unterlagen ansehen
Ismatec™
95612-32
32 Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Lichtudurchlässige Autoanalyse-Schläuche
  • Beständig auch bei hohen Temperaturbereichen
  • Biologisch stabil und autoklavierbar
  • Lange Lebensdauer und hervorragende Ermüdungsbeständigkeit
  • Widersteht Ozon und UV-Strahlung
  • Kann nicht brechen, quellen oder verhärten
  • FDA-konform (21 CFR 177.2600) und erfüllt die Anforderungen der USP-Klasse VI
Spezifikation
Spezifikation
Autoklavierbar
15 m
Zur Schlauchverlängerung