Learn More
Silberacetat, Purum p.a., ≥99.0 % (T), Honeywell™
Catalog No. 15667340 Alle ansehen Honeywell Research Chemicals Produkte
Click to view available options
Menge:
10 g
50 g
Verpackung:
Glasflasche
Packungsgröße:
10 Gramm
50 Gramm
purum p. a., ≥99.0 % (T)
  • Produkte mit einem Garantiezertifikat und/oder geeignet für die angegebene analytische Anwendung.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 563-63-3
Summenformel C2H3AgO2
Molekulargewicht (g/mol) 166.912
MDL-Nummer MFCD00012446
InChI-Schlüssel CQLFBEKRDQMJLZ-UHFFFAOYSA-M
Synonym Silberacetat, Silber-I-acetat, Silber 1+-Acetat, Silbermonoacetat, Essigsäure, Silber 1+-Salz, Essigsäure-Silbersalz, Silber 1+-Ionenacetat, Essigsäure, Silber 1+-Salz 1:1, Silberacetat Ag OAc, silver acetate ag oac
PubChem CID 11246
IUPAC-Name Silber; Acetat
SMILES CC(=O)[O-].[Ag+]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Silberacetat
Menge 50 g
Strukturformel CH3COOAg
UN-Nummer UN3077
Beilstein 3595636
Formelmasse 166.91 mol
Reinheit (%) ≥99.0 % (T)