Learn More
Silbernitrat, für die volumetrische Analyse, 0.1 M
Bestimmen Sie die Konzentrationen mit Silbernitrat als Titrant. Reagecon™ Silbernitrat, analytisch volumetrisch, 0.1 M, eignet sich perfekt für die Titration von Halogeniden, Anionen, die sich wie Halogenide, Mercaptane und eine Vielzahl von organischen Materialien verhalten.
71.05 € - 143.00 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11526863
![]() |
Reagecon
N20100F |
1 l |
71.05 €
1 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
11516863
|
Reagecon
N20100W |
2.5 L |
143.00 €
2.50 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Fällungstitrationen- Diese analytische Methodik basiert auf Reaktionen, die Verbindungen mit begrenzter Löslichkeit ergeben.
- Die Palette an Fällungsmitteln, die gewinnbringend in der Titrometrie eingesetzt werden können, ist eher gering, und Silbernitrat ist bei weitem das wichtigste.
- Bei diesen Titrationen (auch als Argentometrie bezeichnet) wird Silbernitrat als Titrationsmittel verwendet.
- Silbernitrat kann zur Bestimmung von Halogeniden (Cl-, I-, Br-) und Anionen verwendet werden, die sich wie Halogenide (SCN-, CN-, CNO-) verhalten.
- Es kann auch zur Bestimmung von Mercaptanen und organischen Materialien verwendet werden, zu denen auch Fettsäuren gehören.
- Zu den für die Fällungstitration typischen Indikatoren gehören Natriumchromat, Fluorescein und Eisen (III).
- Es ist eine breite Palette an standardisierten Silbernitrat-Titrationsmitteln erhältlich, von denen einige standardisiert sind, um eine Eins-zu-eins-Äquivalenz mit Natriumchlorid in verschiedenen Lebensmitteln zu ergeben.
Sicherheit und Handhabung
Produktidentifikator
Signalwort
Gefahrenkategorie
Gefahrenhinweis
Sicherheitshinweis
Ergänzende Informationen
- SILVER NITRATE 0.1N (0.1M)
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
Gefahrenhinweis
- H315-Verursacht Hautreizungen.
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
- P321-Besondere Behandlung (siehe auf diesem Kennzeichnungsetikett).
- P332+P313-Bei Hautreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
- P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
- MIXTURE LIST-Enthält: silver nitrate