Learn More
Socorex™ Einkanal-Mikrolitervolumen
Größere Vielseitigkeit für die Acura™ Steuereinheit für elektronische Mikropipetten, Kostenersparnis durch Aufrüstung mit einem der 27 verfügbaren volumetrischen Module. Das Socorex™ Acura™ volumetrische Modul für Einkanal-Mikropipetten lässt sich leicht anbringen und abnehmen. Es ist die perfekte Lösung für alle Einkanal-Mikropipettieranforderungen.
Marke:  Socorex™ 800.0010
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11743276
  • 99.40 € / 1 Stück
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 28-08-2025
Beschreibung
  • Eine der 27 verfügbaren volumetrischen Baugruppen.
    • Steigern die Vielseitigkeit und sparen Kosten.
  • Lässt sich ohne Hilfsmittel demontieren und wieder montieren.
  • Die Kalibrierungsmerkmale von zusätzlichen Modulen - wie sie von der Qualitätskontrolle im Werk oder vom Pipettenbesitzer festgelegt wurden - bleiben im Gerätespeicher erhalten.
Bestellinformation
dimProductType
Spezifikation
Spezifikation
Acura™ Electro™ 926 Mikropipette
Acura™
0,5 bis 10 μl
1 Stück
1
Elektronische Pipette Volumetrisches Modul
Acura™ Elektro 926 Mikropipette