Learn More
Invitrogen™ ELISA-Kit für humanes SLAM (SLAMF1)
ELISA
Marke: Invitrogen™ EHSLAMF1X5
Beschreibung
The Human SLAM (SLAMF1) ELISA quantitates Hu SLAM in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu SLAM. Principle of the method The Human SLAM solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
CD150 (SLAM, Signalgebendes Lymphozyten-Aktivierungsmolekül) gehört zur Überfamilie der Immunglobulingene und ist an der T-Zellstimulation beteiligt. SLAM wird konstitutiv auf peripheren T-Gedächtniszellen, T-Zellklonen, unreifen Thymozyten und einem Anteil von B-Zellen exprimiert und nach der Aktivierung schnell auf naive T-Zellen induziert. Aktivierte B-Zellen exprimieren die membrangebundene Form, die lösliche Form und die zytoplasmatischen Isoformen von SLAM. Dabei sollte die Signalisierung während der B-B-Zellen- und der B-T-Zellen-Interaktion die Expansion und Differenzierung aktivierter B-Zellen durch die homophile SLAM-SLAM-Bindung verbessern. Berichte deuten darauf hin, dass die extrazelluläre Domäne von CD150 der Rezeptor für das Masern-Virus ist und als Co-Aktivator für T-Zellen und B-Zellen dient. Darüber soll CD150 über seine cytoplasmatische Domäne mit SH2D1A und PTPN11 interagieren. Das Mutations-CD150-Gen kann mit dem X-chromosomalen lymphoproliferativen Syndrom (XLP) in Verbindung gebracht werden.
Spezifikation
Q13291 | |
60 pg/mL | |
Festphasen-Sandwich-ELISA | |
ELISA-Kit | |
Plasma, Serum, Überstand | |
5 x 96 Assays | |
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse | |
6504 | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Well-Platten, Standard, SAV-HRP, Assay-Verdünnungsmittel-Konzentrat, Waschpuffer, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Biotinylierter Nachweisantikörper, Chromogen, Stopplösung | |
5 x 96 Tests | |
Zellzyklus und Proliferation | |
2 bis 8 °C | |
Human | |
4 h 45 min |
61,44 pg/mL bis 15000 pg/mL | |
60 pg/mL bis 15000 pg/mL | |
Biotin | |
Weitere Proteine | |
Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes SLAM. Andere Arten wurden nicht bestimmt. | |
Human | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
CD150, CDw150, SLAM | |
<10% | |
HRP | |
RUO | |
Plasma, 50 μl; Serum, 50 μl; Überstand, 100 μl | |
RP11-528G1.4, CD150, CDw150, SLAM | |
1 h 20 min |