Learn More
SLC2A9 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
Antigen | SLC2A9 |
---|---|
Konzentration | 0.47 mg/mL |
Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
Klassifikation | Polyclonal |
Konjugat | Unconjugated |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16884935
|
Proteintech
26486-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
16874935
|
Proteintech
26486-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
GLUT9, or SLC2A9, is a member of the SLC2A facilitative glucose transporter family. Members of this family play a significant role in maintaining glucose homeostasis. GLUT9 may play a role in the development and survival of chondrocytes in cartilage matrices. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene.Spezifikation
SLC2A9 | |
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
Unconjugated | |
Rabbit | |
Mouse, Human | |
Q9NRM0 | |
117591, 56606 | |
SLC2A9 Fusion Protein Ag24135 | |
Primary | |
-20°C | |
SLC2A9 |
0.47 mg/mL | |
Polyclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
Glucose transporter type 9, GLUT 9, GLUT9, GLUTX, SLC2A9, UAQTL2, URATv1 | |
SLC2A9 | |
IgG | |
Antigen Affinity Chromatography | |
Antibody |