Learn More
Boekel Scientific™ Boekel™ Slide Moat™ Inkubatoren
Für In-situ-Hybridisierung von 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C
2495.00 €
Spezifikation
Reglertyp PID
Temperaturbereich (metrisch) Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
Typ Hybridisierungs-Inkubator
Temperaturgleichförmigkeit Typisch ±0.2 °C
Gewährleistung 2 Jahre
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 1
Produktcode Marke Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Spannung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10630394
Unterlagen ansehen
Boekel Scientific™
240000-2
230 V Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
N/A
Beschreibung
Beschreibung
Vielseitiger Inkubator für Mikroskopobjektträger
  • Für Labors in Kliniken und in der Grundlagenforschung
  • Entwickelt für In-situ-Hybridisierung oder Denaturierung sowie alle Verfahren zum Trocknen und Erwärmen von Objektträgern, die in der Histologie, Zytologie oder Pathologie verwendet werden. Bereich: 5 °C über Umgebungstemperatur bis 100 °C, PID-Regler für einfache Temperaturauswahl, schnelle Erwärmung (Umgebungstemperatur bis 65 °C in 20 Minuten) und hervorragende Stabilität (typischerweise ±0.2 °C oder besser über gesamten Betriebsbereich)
  • Dicht sitzende Klappe aus gehärtetem Glas dichtet mit der integrierten Dichtung am Heizsockel ab; die luftdichte Abdichtung sorgt mit nur wenigen Tropfen Wasser für eine gesättigte Atmosphäre über Nacht
  • Kann bis zu 30 Standard-Mikroskop-Objektträger (1 × 3 Zoll) oder spezielle In-situ-Objektträger in drei Reihen von jeweils zehn Stück aufnehmen
Spezifikation
Spezifikation
PID
Hybridisierungs-Inkubator
2 Jahre
40,6 cm
14,6 cm
35 cm
10,4 kg
8,2 kg
Raumtemperatur +5 °C bis 100 °C
Typisch ±0.2 °C
16 Zoll
5.75 Zoll
13.75 Zoll
23 lbs.
18 lbs.