Learn More
Natriumacetat, wasserfrei, 99 %, Thermo Scientific Chemicals
Catalog No. p-7021019
Click to view available options
Menge:
250 g
1000 g
5000 g
Packungsgröße:
1000 Gramm
250 Gramm
5000 Gramm
CAS: 127-09-3 | C2H3NaO2 | 82.03 g/mol
Natriumacetat wird als Pufferlösung mit Essigsäure verwendet. Es wird in vielen Bereichen wie Kosmetika, Pharmazeutika, Landwirtschaft, Brünieren und Textilindustrie eingesetzt. Es wird in der Herstellung von Farbstoffmaterialien, als Polymerisationskatalysator, als Polymerstabilisator, als Galvanikmittel, zur Herstellung von Gel-Färbemittel, als Konservierungsmittel in der Lebensmittelproduktion und als Geschmacksverstärker in der Nährstoffindustrie eingesetzt. Natriumacetat wird in der Lithographie, Fotografie verwendet. Es wird als Basis für verschiedene organische Reaktionen in Forschungslaboren und in der Industrie verwendet.
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Anwendungen
Natriumacetat wird als Pufferlösung mit Essigsäure verwendet. Es wird in vielen Bereichen wie Kosmetika, Pharmazeutika, Landwirtschaft, Brünieren und Textilindustrie eingesetzt. Es wird in der Herstellung von Farbstoffmaterialien, als Polymerisationskatalysator, als Polymerstabilisator, als Galvanikmittel, zur Herstellung von Gel-Färbemittel, als Konservierungsmittel in der Lebensmittelproduktion und als Geschmacksverstärker in der Nährstoffindustrie eingesetzt. Natriumacetat wird in der Lithographie, Fotografie verwendet. Es wird als Basis für verschiedene organische Reaktionen in Forschungslaboren und der Industrie verwendet.
Löslichkeit
Sehr gut in Wasser löslich. Löslich in Alkohol.
Hinweise
Hygroskopisch. Es ist nicht mit starken Oxidationsmitteln, Halogenen kompatibel und feuchtigkeitsempfindlich.
Chemische Identifikatoren
CAS 127-09-3
Summenformel C2H3NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 82.03
MDL-Nummer MFCD00012459
InChI-Schlüssel VMHLLURERBWHNL-UHFFFAOYSA-M
Synonym sodium acetate, acetic acid, sodium salt, sodium acetate anhydrous, sodium acetate, anhydrous, acetic acid sodium salt, anhydrous sodium acetate, sodii acetas, sodium ethanoate, natrium aceticum, octan sodny czech
PubChem CID 517045
ChEBI CHEBI:32954
SMILES [Na+].CC([O-])=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Sodium acetate
Namenshinweis anhydrous
Schmelzpunkt 324°C
Dichte 1.528
pH 7.5 to 9
Prozentgehaltsbereich 99%
Strukturformel NaOOCCH3
Menge 250 g
Beilstein 3595639
Empfindlichkeit Hygroskopisch
Merck Index 14,8571
Löslichkeitsinformationen Very soluble in water. Soluble in alcohol.
IUPAC-Name Natriumacetat
Formelmasse 82.03
Reinheit (%) 99%