Learn More
Natriumbenzoat, N.F. - F.C.C., J.T.Baker™
Catalog No. p-5390875 Alle ansehen J.T.Baker Produkte
Click to view available options
Menge:
500 g
2.5 kg
Verpackung:
Poly-Flasche
Weithalsflasche Braunglas
Packungsgröße:
2.50 Kilogramm
500 Gramm
Chemische Identifikatoren
CAS 532-32-1
Summenformel C7H5NaO2
Molekulargewicht (g/mol) 144.11
MDL-Nummer MFCD00012463
InChI-Schlüssel WXMKPNITSTVMEF-UHFFFAOYSA-M
Synonym Natriumbenzoat, Benzoesäure-Natriumsalz, Sobenat, Benzoatnatrium, Sodabenzoat, Benzoat, Natrium, Caswell Nr. 746, benzoate, sodium, natrium benzoicum, caswell no. 746
PubChem CID 517055
IUPAC-Name Natrium; Benzoat
SMILES [Na+].[O-]C(=O)C1=CC=CC=C1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Natriumbenzoat
Menge 500 g
Formelmasse 144.11
Güte FCC/NF
Verpackung Weithalsflasche Braunglas
Relative Dichte 1 l = 1.44 kg